Drukuj
siarka 99.5%, resublimacja
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
201250025 201250250
ACRO201250025EA 697 PLN
ACRO201250025 ACRO201250250
siarka 99.5%, resublimacja
siarka
Formuła: S
Temp. Wrzenia: 445 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6
Jednostka: 1350
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,09059
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Free acid (H2SO4) ≤0.02 %
Free alkali (NaOH) ≤0.01 %