Drukuj
siarka 99.5+%, refined
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
201220025 201220100 201225000
ACRO201220025EA 423 PLN
ACRO201220025 ACRO201220100 ACRO201225000
siarka 99.5+%, refined
siarka
Formuła: S
MW: 32.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 445 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 114 °C
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6
Jednostka: 1350
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,09059
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.50 %
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.08 %
Acidity ≤0.01 % (as H2SO4)