Drukuj
siarka 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
199930100 199930500 199932500
ACRO199930100EA 247 PLN
ACRO199930100 ACRO199930500 ACRO199932500
siarka 99.999% (trace metals basis)
siarka
Formuła: S
MW: 32.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 445
Temp. topnienia: 114 °C
Temp. Zapłonu: 168
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6
Jednostka: 1350
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,09059
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Pieces
Particle size ≤12 mm
Total trace metal impurities ≤0.001 %