Drukuj
bizmut, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
265462-100G 265462-500G
SIAL265462-100GEA 291 PLN
SIAL265462-100G SIAL265462-500G
bizmut, powder, Sigma-Aldrich®
bizmut
Formuła: Bi
Gęstość: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00134033
Numer CAS: 7440-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-177-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III