bizmut ≥99.5% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10111.36
10111.22
10111.36EA
1840
PLN
10111.36
10111.22
bizmut ≥99.5% (metals basis), proszek -325 mesh
bizmut
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Apparent density 3.2-4.0g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Formuła:
Bi Gęstość: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134033 Numer CAS: 7440-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-177-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |