bizmut ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10110.22
10110.36
10110.A3
10110.22EA
493
PLN
10110.22
10110.36
10110.A3
bizmut ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
bizmut
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Apparent density 3.8-4.6g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Formuła:
Bi Gęstość: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134033 Numer CAS: 7440-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-177-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |