Drukuj
bizmut 99.5%, powder -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
318091000 318095000
ACRO318091000EA 378 PLN
ACRO318091000 ACRO318095000
bizmut 99.5%, powder -100 mesh
bizmut
Formuła: Bi
Temp. topnienia: 271 °C
Gęstość: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134033
Numer CAS: 7440-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-177-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Golden to brown to grey Powder
Particle size ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.5 %