bizmut ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41636.FF
41636.FI
41636.FFEA
4110
PLN
41636.FF
41636.FI
bizmut ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
bizmut
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: ≈6.1g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formuła:
Bi Temp. Wrzenia: 1490 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 271…272 °C Gęstość: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134033 Numer CAS: 7440-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-177-4 Klasyfikacja Merck : 12,01297 |