bizmut ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35854.14
35854.22
35854.14EA
2200
PLN
35854.14
35854.22
bizmut ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
bizmut
Purity: 99.999+%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: ≈12.5g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formuła:
Bi Temp. Wrzenia: 1490 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 271…272 °C Gęstość: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134033 Numer CAS: 7440-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-177-4 Klasyfikacja Merck : 12,01297 |