bizmut ≥99.999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14442.22
14442.36
14442.A3
14442.22EA
594
PLN
14442.22
14442.36
14442.A3
bizmut ≥99.999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
bizmut
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formuła:
Bi Temp. Wrzenia: 1490 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 271…272 °C Gęstość: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134033 Numer CAS: 7440-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-177-4 Klasyfikacja Merck : 12,01297 |