bizmut ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10109.22
10109.36
10109.A3
10109.22EA
619
PLN
10109.22
10109.36
10109.A3
bizmut ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
bizmut
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Approximately 1.5mm diameter
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formuła:
Bi Temp. Wrzenia: 1490 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 271…272 °C Gęstość: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134033 Numer CAS: 7440-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-177-4 Klasyfikacja Merck : 12,01297 |