Arsen ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
13375.09
13375.14
13375.22
13375.A1
13375.09EA
850
PLN
13375.09
13375.14
13375.22
13375.A1
Arsen ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Arsenic
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-38-2
Physical Form: Ampouled under argon
Odour: Odourless
UN No.: 1558
MDL No.: MFCD00085309
Formuła:
As Temp. topnienia: 817 °C Gęstość: 5,727 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085309 Numer CAS: 7440-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-148-6 Jednostka: 1558 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 12,00832 |