Arsen ≥99.99999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
13044.03
13044.09
13044.14
13044.22
13044.A1
13044.03EA
278
PLN
13044.03
13044.09
13044.14
13044.22
13044.A1
Arsen ≥99.99999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Arsenic
Purity: 99.99999+%
CAS No.: 7440-38-2
Molecular Formula: As
Formula Weight: 74.92
Physical Form: Packaged under argon
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 1558
MDL No.: MFCD00085309
Formuła:
As Temp. topnienia: 817 °C Gęstość: 5,727 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085309 Numer CAS: 7440-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-148-6 Jednostka: 1558 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 12,00832 |