cyna ≥99% (metals basis), grudki ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45096.A1
45096.36
45096.22
45096.A1EA
1670
PLN
45096.A1
45096.36
45096.22
cyna ≥99% (metals basis), grudki ≤ 3.175 mm (0.125 in)
cyna
Purity: 99%
CAS No.: 7440-31-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formuła:
Sn Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 232 °C Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133862 Numer CAS: 7440-31-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8 Klasyfikacja Merck : 12,09587 |