cyna ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43235.GH
43235.HP
43235.FI
43235.GHEA
949
PLN
43235.GH
43235.HP
43235.FI
cyna ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
cyna
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈18.2g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formuła:
Sn Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 232 °C Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133862 Numer CAS: 7440-31-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8 Klasyfikacja Merck : 12,09587 |