cyna ≥98.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41604.CL
41604.VA
41604.VE
41604.CLEA
3360
PLN
41604.CL
41604.VA
41604.VE
cyna ≥98.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
cyna
Purity: 98.8%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈8.2g/15x15cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formuła:
Sn Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 232 °C Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133862 Numer CAS: 7440-31-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8 Klasyfikacja Merck : 12,09587 |