cyna ≥99.5%, mossy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39640.18
39640.30
39640.18EA
336
PLN
39640.18
39640.30
cyna ≥99.5%, mossy ACS
cyna
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-31-5
Density: 7.310G/CC
Odour: Odourless
Melting Point: 231.9 deg C
Boiling Point: 2270 deg C
MDL No.: MFCD00133862
Formuła:
Sn MW: 118.71 g/mol Temp. Wrzenia: 2270 Temp. topnienia: 232 Gęstość: 7.31 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133862 Numer CAS: 7440-31-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8 Klasyfikacja Merck : 12,09587 |