cyna ≥99.998% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11459.FI
11459.GH
11459.FIEA
624
PLN
11459.FI
11459.GH
cyna ≥99.998% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
cyna
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈4.6g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formuła:
Sn Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 232 °C Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133862 Numer CAS: 7440-31-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8 Klasyfikacja Merck : 12,09587 |