cyna ≥99.9985% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11457.FG
11457.FY
11457.HL
11457.FGEA
686
PLN
11457.FG
11457.FY
11457.HL
cyna ≥99.9985% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
cyna
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈9.1g/25x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formuła:
Sn Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 232 °C Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133862 Numer CAS: 7440-31-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8 Klasyfikacja Merck : 12,09587 |