Drukuj
cyna ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11456.FI 11456.GH
11456.FIEA 1810 PLN
11456.FI 11456.GH
cyna ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
cyna
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formuła: Sn
MW: 118.71 g/mol
Temp. Wrzenia: 2270
Temp. topnienia: 232
Gęstość: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133862
Numer CAS: 7440-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8
Klasyfikacja Merck : 12,09587