cyna hard ≥99.9% (metals basis), folia, hard, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10789.VA
10789.VE
10789.VAEA
1580
PLN
10789.VA
10789.VE
cyna hard ≥99.9% (metals basis), folia, hard, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
cyna
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈4.2g/15x15cm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formuła:
Sn Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 232 °C Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133862 Numer CAS: 7440-31-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8 Klasyfikacja Merck : 12,09587 |