Drukuj
krzem, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
646687-1EA 646687-5EA
SIAL646687-1EAEA 1050 PLN
SIAL646687-1EA SIAL646687-5EA
krzem, Sigma-Aldrich®
krzem
Formuła: Si
Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1410 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085311
Numer CAS: 7440-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8
Klasyfikacja Merck : 12,08635