krzem, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
343250-500G
343250-50G
SIAL343250-500GEA
3430
PLN
SIAL343250-500G
SIAL343250-50G
krzem, Sigma-Aldrich®
krzem
Formuła:
Si Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1410 °C Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Klasyfikacja Merck : 12,08635 |