krzem ≥99.9% (metals basis), proszek APS 1-5 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44185.09
44185.18
44185.30
44185.09EA
874
PLN
44185.09
44185.18
44185.30
krzem ≥99.9% (metals basis), proszek APS 1-5 µm
krzem
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1346
MDL No.: MFCD00085311
Formuła:
Si Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Jednostka: 1346 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,08635 |