Drukuj
krzem ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
39112.FF 39112.FI 39112.GH
39112.FFEA 973 PLN
39112.FF 39112.FI 39112.GH
krzem ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
krzem
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈9.54g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formuła: Si
Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1410 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085311
Numer CAS: 7440-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8
Klasyfikacja Merck : 12,08635