krzem ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 9.5 mm (0.37 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
39110.FF
39110.FI
39110.FFEA
1060
PLN
39110.FF
39110.FI
krzem ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 9.5 mm (0.37 in)
krzem
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈14.32g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formuła:
Si Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1410 °C Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Klasyfikacja Merck : 12,08635 |