krzem ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 12.5 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
39109.FF
39109.FI
39109.GH
39109.FFEA
1050
PLN
39109.FF
39109.FI
39109.GH
krzem ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 12.5 mm (0.5 in)
krzem
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈19.09g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formuła:
Si Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1410 °C Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Klasyfikacja Merck : 12,08635 |