krzem ≥99.999% (metals basis), bryłki 15 cm (5.9 in) & down
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
39101.14
39101.22
39101.A1
39101.A4
39101.14EA
436
PLN
39101.14
39101.22
39101.A1
39101.A4
krzem ≥99.999% (metals basis), bryłki 15 cm (5.9 in) & down
krzem
Purity: 99.999+%
CAS No.: 7440-21-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formuła:
Si Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1410 °C Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Klasyfikacja Merck : 12,08635 |