krzem ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
36376.DM
36376.HF
36376.DMEA
2810
PLN
36376.DM
36376.HF
krzem ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
krzem
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈4.68g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formuła:
Si Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1410 °C Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Klasyfikacja Merck : 12,08635 |