Drukuj
krzem ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -100+325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
36212.09 36212.18 36212.30
36212.09EA 613 PLN
36212.09 36212.18 36212.30
krzem ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -100+325 mesh
krzem
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Formuła: Si
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085311
Numer CAS: 7440-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8
Jednostka: 1346
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08635