krzem ≥98.4% (metals basis), bryłki 10 cm (3.9 in) & down
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
10335.A1
10335.A7
10335.A1EA
561
PLN
10335.A1
10335.A7
krzem ≥98.4% (metals basis), bryłki 10 cm (3.9 in) & down
krzem
Purity: 98.4%
CAS No.: 7440-21-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formuła:
Si Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1410 °C Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Klasyfikacja Merck : 12,08635 |