Drukuj
krzem 99+%, proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
201560100 201561000 201565000
ACRO201560100EA 114 PLN
ACRO201560100 ACRO201561000 ACRO201565000
krzem 99+%, proszek -325 mesh
krzem
Formuła: Si
Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1410 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085311
Numer CAS: 7440-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8
Jednostka: 1346
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08635
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %