Drukuj
grafit, powder, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
24489.363EA 1180 PLN
24489.363 24489.460
grafit, powder, TECHNICAL
grafit
Formuła: C
MW: 12.01 g/mol
Temp. topnienia: 3827 °C
Gęstość: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00144065
Numer CAS: 7782-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3
Klasyfikacja Merck : 12,04560
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test