grafit, plate_HOPG 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43834.KF
43834.KJ
43834.KFEA
4140
PLN
43834.KF
43834.KJ
grafit, plate_HOPG 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
grafit
Physical Form: 0.8 +/-0.2° mosaic angle
Sensitivity: Air and Light Sensitive
MDL No.: MFCD00144065
Formuła:
C MW: 12.01 g/mol Temp. topnienia: 3827 Gęstość: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144065 Numer CAS: 7782-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3 Klasyfikacja Merck : 12,04560 |