grafit, rods, pyrolytic coated, Length: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43670.KJ
43670.KG
43670.KJEA
4540
PLN
43670.KJ
43670.KG
grafit, rods, pyrolytic coated, Length: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
grafit
Physical Form: ≈0.8g/pc
MDL No.: MFCD00144065
Formuła:
C MW: 12.01 g/mol Temp. topnienia: 3827 Gęstość: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144065 Numer CAS: 7782-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3 Klasyfikacja Merck : 12,04560 |