grafit ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43078.CJ
43078.RF
43078.RX
43078.CJEA
1310
PLN
43078.CJ
43078.RF
43078.RX
grafit ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
grafit
Purity: 99.8%
MDL No.: MFCD00144065
Formuła:
C Temp. topnienia: 3827 °C Gęstość: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144065 Numer CAS: 7782-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3 Klasyfikacja Merck : 12,04560 |