Drukuj
grafit ≥99.9995% (metals basis), pręty, Length: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40765.KM 40765.KN
40765.KMEA 1980 PLN
40765.KM 40765.KN
grafit ≥99.9995% (metals basis), pręty, Length: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
grafit
Formuła: C
Temp. topnienia: 3827 °C
Gęstość: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144065
Numer CAS: 7782-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3
Klasyfikacja Merck : 12,04560