grafit ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10832.CG
10832.VA
10832.VU
10832.CGEA
866
PLN
10832.CG
10832.VA
10832.VU
grafit ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
grafit
Purity: 99.8%
Density: 1.12
MDL No.: MFCD00144065
Formuła:
C Temp. topnienia: 3827 °C Gęstość: 1,12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144065 Numer CAS: 7782-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3 Klasyfikacja Merck : 12,04560 |