grafit, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10132.RI
10132.RJ
10132.RIEA
874
PLN
10132.RI
10132.RJ
grafit, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
grafit
MDL No.: MFCD00144065
Formuła:
C Temp. topnienia: 3827 °C Gęstość: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144065 Numer CAS: 7782-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3 Klasyfikacja Merck : 12,04560 |