Drukuj
węgiel aktywny analytical reagent
Dostawca: Merck
Synonim: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
1.02186.0250EA 378 PLN
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
węgiel aktywny analytical reagent
węgiel aktywny
Formuła: C
MW: 12.01 g/mol
Temp. topnienia: 3550
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Jednostka: 1362
REACH: 01-2119488894-16
Klasyfikacja Merck : 13,01818