Drukuj
węgiel aktywny, powder, Norit® GSX, washed with sulphuric acid, steam activated and acid washed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
L11860.22EA 250 PLN
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
węgiel aktywny, powder, Norit® GSX, washed with sulphuric acid, steam activated and acid washed
węgiel aktywny
CAS No.: 7440-44-0 UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Formuła: C
MW: 12.01 g/mol
Temp. topnienia: 3550
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Jednostka: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Klasyfikacja Merck : 13,01818