węgiel aktywny, powder (total ash max 4%)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
33302.22
33302.36
33302.A3
33302.22EA
287
PLN
33302.22
33302.36
33302.A3
węgiel aktywny, powder (total ash max 4%)
węgiel aktywny
CAS No.: 7440-44-0
Appearance: Black
UN No.: 1362
MDL No.: MFCD00133992
Formuła:
C MW: 12.01 g/mol Temp. topnienia: 3550 Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133992 Numer CAS: 7440-44-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3 Jednostka: 1362 ADR: 4.2 III REACH: 01-2119488894-16 Klasyfikacja Merck : 13,01818 |