Drukuj
węgiel aktywny 2mm & down
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
10926.22 10926.30
10926.22EA 359 PLN
10926.22 10926.30
węgiel aktywny 2mm & down
węgiel aktywny
MDL No.: MFCD00133992
For liquid purification
Formuła: C
MW: 12.01 g/mol
Temp. topnienia: 3550
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Jednostka: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Klasyfikacja Merck : 13,01818