Drukuj
węgiel aktywny, NORIT® SA 2, decolorizing
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
404035000 404030025
ACRO404035000EA 308 PLN
ACRO404035000 ACRO404030025
węgiel aktywny, NORIT® SA 2, decolorizing
węgiel aktywny
Formuła: C
Temp. topnienia: 3652 °C
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Klasyfikacja Merck : 13,01818
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥95 %