Drukuj
German, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ100
203351-50G 203351-10G
SIAL203351-50GEA 4310 PLN
SIAL203351-50G SIAL203351-10G
German, powder, Sigma-Aldrich®
german
Formuła: Ge
MW: 72.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 2830
Temp. topnienia: 937.2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085310
Numer CAS: 7440-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-164-3
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,04415