Drukuj
german, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
263230-10G 263230-50G
SIAL263230-10GEA 1160 PLN
SIAL263230-10G SIAL263230-50G
german, Sigma-Aldrich®
german
Formuła: Ge
Temp. Wrzenia: 2830 °C (1013 hPa)
Gęstość: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085310
Numer CAS: 7440-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-164-3
Klasyfikacja Merck : 12,04415