german ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), ingot, zone refined 95% N type minimum
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10192.79
10192.TK
10192.79EA
10430
PLN
10192.79
10192.TK
german ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), ingot, zone refined 95% N type minimum
german
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-56-4
Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Formuła:
Ge Temp. Wrzenia: 2830 °C (1013 hPa) Gęstość: 5,323 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085310 Numer CAS: 7440-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-164-3 Klasyfikacja Merck : 12,04415 |