german ≥99.999% (metals basis), pieces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10191.09
10191.18
10191.09EA
1730
PLN
10191.09
10191.18
german ≥99.999% (metals basis), pieces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
german
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-56-4
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Formuła:
Ge Temp. Wrzenia: 2830 °C (1013 hPa) Gęstość: 5,323 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085310 Numer CAS: 7440-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-164-3 Klasyfikacja Merck : 12,04415 |