Drukuj
German 99,999 Metals basis, powder -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10190.09 10190.18
10190.09EA 1930 PLN
10190.09 10190.18
German 99,999 Metals basis, powder -100 mesh
german
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formuła: Ge
MW: 72.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 2830
Temp. topnienia: 937.2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085310
Numer CAS: 7440-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-164-3
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,04415