german ≥99.9999% (metals basis), pieces ≤ 2 cm (0.8 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00123.09
00123.18
00123.09EA
1510
PLN
00123.09
00123.18
german ≥99.9999% (metals basis), pieces ≤ 2 cm (0.8 in)
german
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-56-4
Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Formuła:
Ge Temp. Wrzenia: 2830 °C (1013 hPa) Gęstość: 5,323 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085310 Numer CAS: 7440-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-164-3 Klasyfikacja Merck : 12,04415 |